Merck
ENAH304DD178
Enamine
4-tert-butyl-6-methylpyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-tert-butyl-6-methyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-6-5-7(9(2,3)4)12-8(10)11-6/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
RORBDWDZPWGKSL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1255993
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)