Merck
ENAH304DC666
Enamine
4-(4-chlorophenyl)butan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(4-chlorophenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C10H14ClN/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h4-8H,2-3,12H2,1H3
InChI Key
FYNLOGUCRBHVEG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1229337
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)