Merck
ENAH304A88E2
Enamine
1-(2-amino-4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-amino-4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)13-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5,12H2
InChI Key
ZEGLUXHUOCWBLH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844440
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)