Merck
ENAH30498491
Enamine
2-(quinolin-4-yloxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(quinolin-4-yloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-11(14)7-15-10-5-6-12-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H,7H2,(H,13,14)
InChI Key
GSSWQWTVYDDKER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1174843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)