Merck
ENAH3048951E
Enamine
5-cyclopropylpyrazin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-cyclopropyl-2-pyrazinol
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-7-4-8-6(3-9-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,9,10)
InChI Key
PPCSKFIBCLYDRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-698854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)