Merck
ENAH3047C0FD
Enamine
2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4O5/c7-4-1-3(6(9)10)2-5(8)11-4/h1H,2H2,(H,9,10)
InChI Key
UNCRKEZQEKKGQX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322146
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)