Merck
ENAH30478EDB
Enamine
1-benzyl 4-tert-butyl 2-(aminomethyl)piperazine-1,4-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.43
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-benzyl 4-tert-butyl 2-(aminomethyl)-1,4-piperazinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C18H27N3O4/c1-18(2,3)25-16(22)20-9-10-21(15(11-19)12-20)17(23)24-13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13,19H2,1-3H3
InChI Key
UPAFWAIJOIWWEZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295677
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)