Merck
ENAH304770C6
Enamine
8-fluoro-2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
8-fluoro-2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10FNO3.ClH/c8-7(5(10)11)2-9-1-6(7)3-12-4-6;/h9H,1-4H2,(H,10,11);1H
InChI Key
FESWSZFHTYTCIC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262797
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)