Merck
ENAH3046D6B5
Enamine
2-chloro-5-(thiophen-2-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-5-(2-thienyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO2S/c12-9-4-3-7(6-8(9)11(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
QYSJERLNZVWQRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1085821
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)