Merck
ENAH3045D1B5
Enamine
N-[(4-bromothiophen-2-yl)methyl]-2-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
N-[(4-bromo-2-thienyl)methyl]-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C11H9BrFNS/c12-8-5-9(15-7-8)6-14-11-4-2-1-3-10(11)13/h1-5,7,14H,6H2
InChI Key
BVBCHPOSHPXSJO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165654
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)