Merck
ENAH3045D180
Enamine
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C9H12FN/c1-3-11-9-5-4-7(2)6-8(9)10/h4-6,11H,3H2,1-2H3
InChI Key
PYJRYGGMMNMYNW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165603
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)