Merck
ENAH3045CDD4
Enamine
(cyclopropylmethyl)[(2,6-dichlorophenyl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(cyclopropylmethyl)(2,6-dichlorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2N/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)7-14-6-8-4-5-8/h1-3,8,14H,4-7H2
InChI Key
NWHMFORNSHKCBK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164685
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)