Merck
ENAH3045A93E
Enamine
2,6-dimethylpyridine-4-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-5-3-7(12(8,10)11)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
UHFNEOYZKVGGDV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148250
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)