Merck
ENAH3045A6F4
Enamine
2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-3,6-7,12-13,15H,4-5,8-9H2
InChI Key
YDGDHTYZTPBCLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147136
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)