Merck
ENAH3036836F
Enamine
3-(dimethylamino)cyclopentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(dimethylamino)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-8(2)6-3-4-7(9)5-6/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
SVXFBXWDCXIWHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244464
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244464