Merck
ENAH3035E453
Enamine
4-(benzyloxy)thiophene-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.28
MDL番号:
Iupac Name
4-(benzyloxy)thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10O2S/c13-6-11-8-15-9-12(11)14-7-10-4-2-1-3-5-10/h1-6,8-9H,7H2
InChI Key
XOOZRKYVZKNUOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495288
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495288