Merck
ENAH3035E358
Enamine
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.93
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H6BrN3.BrH/c1-8-3(5)2-4(6)7-8;/h2H,1H3,(H2,6,7);1H
InChI Key
OADNUDXYTQYWJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494055
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494055