Merck
ENAH3035E344
Enamine
8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-5-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.28
MDL番号:
Iupac Name
8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-5-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C10H12FNO2S/c1-7-4-5-9(15(11,13)14)8-3-2-6-12-10(7)8/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
VWPWWAUULOQASC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494006
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)