Merck
ENAH3035E1C9
Enamine
5-chloro-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.56
MDL番号:
mp
200-201
Iupac Name
5-chloro-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClFO3/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI Key
DDRJDFULMKUQRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492872
Melting Point
200-201
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492872