Merck
ENAH3035D893
Enamine
1-bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-(trifluoromethyl)cyclobutane
Inchi Code
1S/C5H6BrF3/c6-4-1-3(2-4)5(7,8)9/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LHJMYJBLOMVORH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4145065