Merck
ENAH3035D66A
Enamine
4,5-dibromo-3-methylthiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.97
MDL番号:
mp
124-125
Iupac Name
4,5-dibromo-3-methyl-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4Br2OS/c1-3-4(2-9)10-6(8)5(3)7/h2H,1H3
InChI Key
YMMPWYHKLLYDTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2978049
Melting Point
124-125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2978049