Merck
ENAH3035CB8B
Enamine
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c1-13-8(12)9(6-14-7-9)11-4-2-10-3-5-11/h10H,2-7H2,1H3
InChI Key
JAYJGEQVGGXCAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979