Merck
ENAH2C558816
Enamine
tert-butyl 5-bromopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.14
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromopentanoate
Inchi Code
1S/C9H17BrO2/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
UYDIIUHJHUZDME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486861
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486861