Merck
ENAH2C55870F
Enamine
1-benzyl-3-bromo-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.16
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C14H11BrN2/c15-14-12-8-4-5-9-13(12)17(16-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChI Key
DHBHSJONHUNOBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488978
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488978