Merck
ENAH2C5585C1
Enamine
2-[ethyl(4-fluorophenyl)amino]ethanimidamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.16
MDL番号:
Iupac Name
N2-ethyl-N2-(4-fluorophenyl)ethene-1,1,2-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14FN3.2ClH/c1-2-14(7-10(12)13)9-5-3-8(11)4-6-9;;/h3-7H,2,12-13H2,1H3;2*1H
InChI Key
DAMQSLPRXANWIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489291
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489291