Merck
ENAH2C558540
Enamine
(4-ethylthiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.7
MDL番号:
Iupac Name
(4-ethylthiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NS.ClH/c1-2-6-4-9-5-7(6)3-8;/h4-5H,2-3,8H2,1H3;1H
InChI Key
UKCWYXQKAMOSSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487617
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487617