Merck
ENAH2C55818D
Enamine
2-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.18
MDL番号:
Iupac Name
(5-fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c11-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12(9)6-10(13)14/h1-5H,6H2,(H,13,14)
InChI Key
HWMIWHZKBNDAMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481506
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481506