Merck
ENAH2C557FB5
Enamine
2-bromocyclopent-2-en-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.49
MDL番号:
Iupac Name
2-bromocyclopent-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8BrN.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h2,5H,1,3,7H2;1H
InChI Key
XFGULKWUHXGAIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481193
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481193