Merck
ENAH2C557FB0
Enamine
ethyl 2-aminospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.71
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-aminospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-2-13-8(12)10(11)6-9(7-10)4-3-5-9;/h2-7,11H2,1H3;1H
InChI Key
SUFUMVCNXOXEJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481063
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481063
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)