Merck
ENAH2C557B55
Enamine
methyl 7-chloro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.63
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-chloro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-10(14)7-4-6-2-3-8(11)13-9(6)12-5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
GEJDAVGEAYRIEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474875
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474875
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)