Merck
ENAH2C557ADA
Enamine
(3-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.72
MDL番号:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClN/c1-10-5-7-11(8-6-10)14(16)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,14H,16H2,1H3
InChI Key
SHKAUKMYGXMNSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473150
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473150