Merck
ENAH2C5579A7
Enamine
2-(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13F3O2/c11-10(12,13)9(8(14)15)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6-7H,1-5H2,(H,14,15)
InChI Key
DJNCULILOHKXIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473608
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473608