Merck
ENAH2C55776A
Enamine
1-benzylcyclopropane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.28
MDL番号:
Iupac Name
1-benzylcyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c11-14(12,13)10(6-7-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H2,11,12,13)
InChI Key
NVRIOSDKORWDLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134640
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134640