Merck
ENAH2C557711
Enamine
[2-(6-bromo-1H-indol-1-yl)ethyl]dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-bromo-1H-indol-1-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H15BrN2/c1-14(2)7-8-15-6-5-10-3-4-11(13)9-12(10)15/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
NKMYHEIUENBMNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4434592
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4434592