Merck
ENAH2C5569D8
Enamine
6-amino-4-methylpyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-4-methylpyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)12(8,10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,9)(H2,8,10,11)
InChI Key
CEPVXDPIISDOLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698466
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698466