Merck
ENAH2C556756
Enamine
2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.18
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S/c1-11-6-4-5(2-3-8-6)12(7,9)10/h2-4H,1H3
InChI Key
HVISTANXDBKYRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270601
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270601
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)