Merck
ENAH2C55606D
Enamine
1-bromo-3-cyclohexylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.16
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-cyclohexylbenzene
Inchi Code
1S/C12H15Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10H,1-3,5-6H2
InChI Key
KTNLLCDOFZYDDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175840
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175840