Merck
ENAH2C556057
Enamine
3-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.05
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2BrF3OS/c7-3-1-5(6(8,9)10)12-4(3)2-11/h1-2H
InChI Key
ZIDYTZNNZQLSAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317804
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317804
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)