Merck
ENAH2C555DA1
Enamine
2-(1H-1,3-benzodiazol-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.25
MDL番号:
mp
252-254
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c17-14(18)10-5-1-3-7-12(10)16-9-15-11-6-2-4-8-13(11)16/h1-9H,(H,17,18)
InChI Key
SSXQFHWSILYDFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20777
Melting Point
252-254
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20777