Merck
ENAH2C555D92
Enamine
methyl 2-(3-oxocyclohexyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl (3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
XLWYQNLUACCYOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194778