Merck
ENAH11E4156E
Enamine
4,4-difluoro-2-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.14
MDL番号:
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10F2O2/c1-4(5(9)10)3-6(2,7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
JXXNCQQYDYGIET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007205
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007205