Merck
ENAH11E4156D
Enamine
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynyl-1,1-dimethoxycyclobutane
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-4-7-5-8(6-7,9-2)10-3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
InChI Key
NQRJMOLVGHCUOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008054