Merck
ENAH11E37E65
Enamine
1-chloro-4-(isocyanomethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.6
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-(isocyanomethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2
InChI Key
UNRNSTIWJVLLMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1983574
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1983574