Merck
ENAH11E1D3D0
Enamine
2-(6-bromopyridin-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-bromopyridin-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-5(8(11)12)6-3-2-4-7(9)10-6/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
HFAZXRKSBKAZBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1918407
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1918407