Merck
ENAH11E1BDD3
Enamine
3,4-dibromo-5-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.92
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dibromo-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO/c1-10-5-3-9-2-4(7)6(5)8/h2-3H,1H3
InChI Key
SYKAIWLPBWUPCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1916094
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1916094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)