Merck
ENAH11DFDDFF
Enamine
[1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H15F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6,8,15H2
InChI Key
BVQMVRVRHIGBKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1830822
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1830822
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)