Merck
ENAH11DDA79F
Enamine
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2-methylcyclopropyl)butanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-7-6-8(7)4-2-3-5-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
KRWXYIFAXTZWPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1745343
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)