Merck
ENAH11DD7EAB
Enamine
1,1-diethoxy-2-methylpropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
Iupac Name
1,1-diethoxy-2-methylpropan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H18O3/c1-5-10-7(11-6-2)8(3,4)9/h7,9H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
JHAAZZWQBFPXGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1738120
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1738120