Merck
ENAH11DD21FF
Enamine
5-cyclopentyl-3-ethyl-1,2,4-oxadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclopentyl-3-ethyl-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-2-8-10-9(12-11-8)7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
JFUUEGVSQBPYMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724074
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724074