Merck
ENAH11DD2091
Enamine
7-oxoheptyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
7-oxoheptyl acetate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-9(11)12-8-6-4-2-3-5-7-10/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI Key
XQZFZMLSXDDOGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722492
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722492